Learn More
BRAND™ Mattenabdeckungen für Deepwell-Platten
Effektive Stopfenversiegelung für jedes Well. Die Verwendung von Deckmatten reduziert das maximale Volumen der Wells, verbessert jedoch die Verflüchtigung und reduziert die Verdampfung der Probe.
87.70 € - 621.00 €
Produktcode | Marke | Plate Compatibility | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Plate Compatibility | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10315621
|
BRAND™
701362 |
Mikrotiterplatte, 2,2 ml |
87.70 €
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10089920
|
BRAND™
701360 |
Mikrotiterplatte, 1,1 ml |
89.30 €
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10655903
|
BRAND™
701357 |
384-Well DeepWell Platte, 0,3 ml |
621.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10585863
|
BRAND™
701358 |
96-Well DeepWell Platte, 0,5 ml |
382.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11613149
|
BRAND™
701368 |
96-Well DeepWell Platte, 1,2 ml |
294.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit 96-, 364-Well- und Deep-Well-Platten
- Polypropylen-, Polyethylen- und Silikonmatten sind autoklavierbar (EVA ist nicht autoklavierbar).
- Verbessert die Abdichtung und reduziert die Verflüchtigung von Proben.
Spezifikation
Abdeckmatte |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Mattenabdeckungen für Deepwell-Platten