Learn More
BRAND™ Mattenabdeckungen für Deepwell-Platten
Artikelnummer. 10585863 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Plate Compatibility:
384-Well DeepWell Platte, 0,3 ml
96-Well DeepWell Platte, 0,5 ml
96-Well DeepWell Platte, 1,2 ml
Mikrotiterplatte, 1,1 ml
Mikrotiterplatte, 2,2 ml
Packungsgröße:
24 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10585863
Marke: BRAND™ 701358
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Effektive Stopfenversiegelung für jedes Well. Die Verwendung von Deckmatten reduziert das maximale Volumen der Wells, verbessert jedoch die Verflüchtigung und reduziert die Verdampfung der Probe.
  • Zur Verwendung mit 96-, 364-Well- und Deep-Well-Platten
  • Polypropylen-, Polyethylen- und Silikonmatten sind autoklavierbar (EVA ist nicht autoklavierbar).
  • Verbessert die Abdichtung und reduziert die Verflüchtigung von Proben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Natural
Solvent Or Alcohol Resistant No Resistance
Material TPE
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoclavable
Anzahl Wells 96
Anzahl pro Packung 50
Format ANSI/SLAS
Vorgeschlitzt No
Produkttyp Abdeckmatte
Haftmittel None
Zertifiziert RNase-/DNase-frei No
Durchstechbar No
Temperaturbereich (metrisch) Down to -80°C
Wellform Round
Plate Compatibility 96-Well DeepWell Platte, 0,5 ml