Learn More
BRAND™ MARKEPlatten™ glattwandige Einsatzstreifen
Erhältlich mit zwei Membranen, PC- oder PET-Membran
257.00 € - 349.00 €
Spezifikation
Typ | Glattwandige Einsatzstreifen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | 24-/6-Well BRANDplates™ |
Menge | 12/Pckg. |
Oberflächenbehandlung | cellGrade plus |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Artikelbeschreibung | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Artikelbeschreibung | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15640647
|
BRAND™
782900 |
PC-Membran | 0,4 μm |
349.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15680647
|
BRAND™
782920 |
PC-Membran | 1,0 μm | N/A | |||||
15600657
|
BRAND™
782940 |
PC-Membran | 3,0 μm | N/A | |||||
15620657
|
BRAND™
782960 |
PC-Membran | 8,0 μm | N/A | |||||
15660647
|
BRAND™
782910 |
PET-Membran | 0,4 μm | N/A | |||||
15690647
|
BRAND™
782930 |
PET-Membran | 1,0 μm | N/A | |||||
15610657
|
BRAND™
782950 |
PET-Membran | 3,0 μm | N/A | |||||
15630657
|
BRAND™
782970 |
PET-Membran | 8,0 μm | N/A | |||||
Beschreibung
Spezifikation
Glattwandige Einsatzstreifen | |
12/Pckg. | |
Steril |
24-/6-Well BRANDplates™ | |
cellGrade plus |