Learn More
BRAND™ MARKEPlatten™ glattwandige Einsatzstreifen
Erhältlich mit zwei Membranen, PC- oder PET-Membran
Marke:  BRAND™ 782900
305.10 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15640647
  • 349.00 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 28-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Steril
  • glattwandig
  • CellGrade™ plus Oberfläche
  • Membranmaterial: PC- oder PET-Material für unterschiedliche optische Anforderungen und Zellsichtbarkeit
  • 9 mm
  • Porengrößen der Multimembran: 0.4 μm, 1.0 μm, 3.0 μm, 8.0 μm
  • Anwendungsbereiche: Sekretionsstudien, Co-Kultur, Migrationsstudien, Chemotaxis-Assays
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    0,4 μm
    PC-Membran
    12/Pckg.
    Steril
    Glattwandige Einsatzstreifen
    24-/6-Well BRANDplates™
    cellGrade plus