Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - UK mit Abziehfunktion und Applikator für Ampullen- und Röhrchenetiketten
Artikelnummer. p-7214269
Click to view available options
Auflösung:
600 dpi
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 17187021
Marke: Brady™ 307655
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der industrielle Thermotransfer-Tischdrucker ist ideal für Kunden, die zuverlässige Drucke in hohen Volumen benötigen.
  • Der industrielle BradyPrinter i7100 Thermotransfer-Tischdrucker ist ideal für Kunden, die zuverlässige Drucke in hohen Volumen benötigen.
  • Automatisieren Sie die Kennzeichnung von Fläschchen und Röhrchen mit der Fläschchen-Etikettiervorrichtung, die in weniger als 2 Sekunden Etiketten druckt und auf Fläschchen und Röhrchen anbringt.
  • Dieser Drucker wird mit einer kostenlosen Brady WorkStation Basic Design Software Suite geliefert, mit der Sie sofort mit dem Design professioneller Etiketten beginnen können.
Spezifikation
Displaytyp Color Touchscreen
Print Technology Thermotransfer
Breite (metrisch) 252.00 mm
Höhe (metrisch) 288.00 mm
Tiefe (metrisch) 520.00 mm
Abmessungen (L x B x H) 520.00 x 252.00 x 288.00 mm
Farbfunktion Monochrom
Enthält Peel and Present module pre-installed. It ships with a vial label applicator, a UK power cord, a Brady Workstation Basic Suite, 2 empty ribbon cores, a USB cable, a product CD holding the driver, the user manual in languages, the configuration/settings manual in English and a printed user manual in English
Druckgeschwindigkeit 150.00 mm/s
Auflösung 600 dpi
Kennwerte der Stromversorgung Netzteil
Alternate Part Number I7100-600-P-UK-VLA