Learn More
Brady™ BradyPrinter i5300 Industrial Label Printer
Get fast and efficient precision printing for high-mix, high-volume labeling.
1795.00 € - 2145.00 €
Spezifikation
Farbe Blue, Gray
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Produkttyp Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
30242843
Unterlagen ansehen
Brady™
322890
Printer Kit Cabled, Ethernet, USB 2.0, USB Host
1795.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30242842
Unterlagen ansehen
Brady™
322893
Printer Kit Cabled, Ethernet, USB 2.0, USB Host, Wi-Fi
1895.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30242812
Unterlagen ansehen
Brady™
322896
Printer Cabled, Ethernet, USB 2.0, USB Host
2045.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30242818
Unterlagen ansehen
Brady™
322899
Printer Cabled, Ethernet, USB 2.0, USB Host, Wi-Fi
2145.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • 300 dpi: prints small fonts with precision
  • Requires no calibration and no heat and speed setting adjustments
  • 20-second material changeovers, 5.08 mm to 101.6 mm label widths
  • Pauses, resumes and stores print jobs on printer in an adjustable queue with overwrite protection
  • 178 mm colour touchscreen and built-in auto cutter
  • Solid construction with an all-metal frame
  • Ships with a licence for the Brady Workstation suite of your preference: Product and Wire Identification, Safety and Facility Identification, or Lab Identification, enabling easy creation of a wide range of labels and signs.
  • Intuitive and easy to operate
Spezifikation
Spezifikation
Blue, Gray