Learn More
Brady™ BradyPrinter i5100 - UK/EU mit Brady Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung
Der BradyPrinter i5100 Etikettendrucker für die Industrie zeichnet sich durch eine perfekte Kombination aus Leistung und Intelligenz aus.
1745.00 € - 2295.00 €
Spezifikation
Displaytyp | Farbiger Touchscreen |
---|---|
Print Technology | Thermotransfer |
Breite (metrisch) | 240,00 mm |
Höhe (metrisch) | 317,00 mm |
Tiefe (metrisch) | 435,00 mm |
Produktcode | Marke | Auflösung | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Auflösung | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17137011
|
Brady™
306872 |
300 dpi | Mit Brady Workstation LAB Suite |
1745.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17147011
|
Brady™
306874 |
300 dpi | Mit Schneidvorrichtung und Brady Workstation LAB Suite |
2045.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17157011
|
Brady™
306876 |
600 dpi | Mit Brady Workstation LAB Suite |
1995.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17167011
|
Brady™
306878 |
600 dpi | Mit Schneidvorrichtung und Brady Workstation LAB Suite |
2295.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Dieser Tischdrucker kann 70 Etikettenmaterialien sowie mehr als 1.200 Standardetiketten und kundenspezifische Etiketten in verschiedenen Materialien bedrucken.
- Zu den Anwendungen zählen zahlreiche speziell entwickelte und allgemein übliche Produktetiketten, Etiketten für elektronische Komponenten und Leiterplatten, Etiketten für die Logistik und die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Etiketten für die Kabel- und Komponentenkennzeichnung sowie Etiketten zur Kennzeichnung von Laborproben.
- Der Drucker wird mit der Brady Workstation-Suite zur Laborkennzeichnung geliefert, sodass Sie sofort mit dem Gestalten von professionellen Etiketten beginnen können.
- Diese Suite kombiniert häufig verwendete Software-Apps zum Erstellen von Etiketten für die Laborkennzeichnung.
Spezifikation
Farbiger Touchscreen | |
240,00 mm | |
435,00 mm | |
Monochrom | |
Netzteil |
Thermotransfer | |
317,00 mm | |
435,00 x 240,00 x 317,00 mm | |
Netzkabel, ein USB-Kabel, eine Produkt-CD mit dem Treiber, das Benutzerhandbuch in verschiedenen Sprachen, das Konfigurations-/Einstellungshandbuch in Englisch und ein gedrucktes Benutzerhandbuch in Englisch, ein RFID-fähiger Rollenhalter, eine Bandaufnahmespindel und eine Brady Workstation Laboratory Identification Suite |