Learn More
Brady™ BradyJet™ Vinyl-Etiketten, fortlaufend
Brady™ BradyJet™ endlose Vinyl-Etiketten eignen sich ideal für eine Vielzahl von Identifikationsanwendungen.
194.00 € - 395.00 €
Spezifikation
Klebstofftyp | Acryl |
---|---|
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Format | Rolle |
Material | Vinyl |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16100511
|
Brady™
150010 |
100 ft. x 1,125 in. |
194.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16120511
|
Brady™
150014 |
100 ft. x 2,25 in. |
287.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16160511
|
Brady™
|
100 ft x 4,0 in. |
395.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Allzweck-Vinyl für den Einsatz in Innenräumen
- Verfügt über einen speziell formulierten Decklack für verbesserte Haltbarkeit und Farbe
- Speziell formulierte Beschichtung verbessert die Farben und das Aussehen des Etiketts
- Getestet, um Kontakt mit Flüssigkeiten, Alkohol und Chemikalien sowie Fluoreszenz- und UV-Licht in Innenräumen zu halten
- Die Beschichtung schützt den Druck vor Verschmutzen und rauen Bedingungen
- Tintenstrahldrucker-fähige Etiketten für die Verwendung mit dem BradyJet™ J2000 Farbetikettendrucker
Spezifikation
Acryl | |
Matt | |
Vinyl | |
BradyJet™ J2000-Drucker | |
-40 °C bis +60 °C |
Weiß | |
Rolle | |
Kennzeichnung von Rohren und Ventilen; Sicherheits- und Konformitätskennzeichnung; visuelle Kennzeichnung am Arbeitsplatz; Lagermarkierung; Kennzeichnung von Sperrmarkierungen; GHS- und Chemikalienetiketten; Lichtbogenetiketten | |
− 40F bis 140 °F | |
1,88 in. Beschriftung |