Learn More
Brady™ BradyJet™ Vinyl-Etiketten, fortlaufend
Brady™ BradyJet™ endlose Vinyl-Etiketten eignen sich ideal für eine Vielzahl von Identifikationsanwendungen.
Marke:  Brady™ 150014
201.85 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16120511
  • 287.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Allzweck-Vinyl für den Einsatz in Innenräumen
  • Verfügt über einen speziell formulierten Decklack für verbesserte Haltbarkeit und Farbe
  • Speziell formulierte Beschichtung verbessert die Farben und das Aussehen des Etiketts
  • Getestet, um Kontakt mit Flüssigkeiten, Alkohol und Chemikalien sowie Fluoreszenz- und UV-Licht in Innenräumen zu halten
  • Die Beschichtung schützt den Druck vor Verschmutzen und rauen Bedingungen
  • Tintenstrahldrucker-fähige Etiketten für die Verwendung mit dem BradyJet™ J2000 Farbetikettendrucker
Spezifikation
Spezifikation
Acryl
Matt
Vinyl
BradyJet™ J2000-Drucker
-40 °C bis +60 °C
1,88 in. Beschriftung
Weiß
Rolle
Kennzeichnung von Rohren und Ventilen; Sicherheits- und Konformitätskennzeichnung; visuelle Kennzeichnung am Arbeitsplatz; Lagermarkierung; Kennzeichnung von Sperrmarkierungen; GHS- und Chemikalienetiketten; Lichtbogenetiketten
− 40F bis 140 °F
100 ft. x 2,25 in.