Learn More
Brady™ Etiketten für Fläschchendeckel
Langlebige FreezerBondz™ Polyester (B-492) Etiketten für Fläschchendeckel eignen sich für Laborkennzeichnungsanwendungen bei Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Röhrchen, Reagenzgläsern, Pailletten und Objektträgern.
126.00 € - 159.00 €
Specifications
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
---|---|
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Material | Polyester |
Produkttyp | Laborbeschriftung |
Product Code | Brand | Durchmesser (angloamerikanisch) | Menge | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Durchmesser (angloamerikanisch) | Menge | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Price | Quantity & Availability | ||
13563310
|
Brady™
142918 |
0.38 Zoll | 1500/Packung | 0,375 in. | 0,3 in. |
126.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
13573310
|
Brady™
142919 |
0,5 in. | 1500/Packung | 0,5 in. | 0,5 in. |
159.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Description
- B490-Etiketten können auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
- Das mattweiße Polyestermaterial verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und ist mit Thermotransferdruckern bedruckbar
- Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit von -320 bis 212 °F (-196 bis 100 °C)
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Specifications
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Laborbeschriftung | |
Zur Kennzeichnung im Labor, beispielsweise von Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Teströhrchen, Strohhalmen und Objektträgern | |
1500/Packung |
Weiß | |
Polyester | |
Unsteril | |
BBP™33 | |
0,0032 in. |