Learn More
Brady™ Etiketten für Fläschchendeckel
Langlebige FreezerBondz™ Polyester (B-492) Etiketten für Fläschchendeckel eignen sich für Laborkennzeichnungsanwendungen bei Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Röhrchen, Reagenzgläsern, Pailletten und Objektträgern.
Marke: Brady™ 142919
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- B490-Etiketten können auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
- Das mattweiße Polyestermaterial verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und ist mit Thermotransferdruckern bedruckbar
- Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit von -320 bis 212 °F (-196 bis 100 °C)
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Spezifikation
FreezerBondz Etiketten für BBP33 Drucker | |
Weiß | |
Polyester | |
Unsteril | |
BBP™33 | |
3 | |
LabelMark, MarkWare | |
0,0032 in. | |
15.88 mm | |
0,5 in. | |
0,5 in. | |
0,5 in. |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Laborbeschriftung | |
Zur Kennzeichnung im Labor, beispielsweise von Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Teströhrchen, Strohhalmen und Objektträgern | |
15.24 mm | |
1500/Packung | |
-196 bis +130 °C | |
0.081 mm | |
0,5 x 0,5 in. | |
12,70 mm | |
12,70 mm | |
1.27 cm |