Learn More
Brady™ ToughStripe™ Bodenpfeile mit vordefiniertem Abstand
Artikelnummer. p-4518145
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Angezeigter Text:
Arrow
Packungsgröße:
1 PK
1 ROLL
Artikelnummer. 11747084
Marke: Brady™ 104417
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ToughStripe™ Bodenpfeile aus B-514-Polyester mit vorgegebenem Abstand eignen sich optimal zur Markierung von Gängen, Durchgängen, Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen.
  • Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
  • Das Klebeband kann sauber und ohne unansehnliche Kleberückstände oder Beschädigungen des Fußbodens entfernt werden
  • Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Geräten und Ausgängen
  • Übertrifft die Sicherheitsstandards für saubere, trockene und rutschfeste Oberflächen nach ANSI A 1264.2-2006 und OSHA 1910
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Alternate Part Number TS-50.80X127.00-514-ARO-WT-100
Ausführung Hoher Glanz
Material Polyester
Menge 100/Packung
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Beschreibung ToughStripe Stanzteile (L, T, +, Fußabdrücke usw.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von wichtiger Schutzausrüstung und Ausgängen
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.
Höhe (metrisch) 127 mm
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 130 °F
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 0 °F
Dicke 2 mil
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50.8 mm
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis 54 °C
Form Arrow
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 °F bis 130 °F
Abmessungen (L x B) 50,80 x 127 mm
Angezeigter Text Arrow
Produkttyp Bodenpfeile