Learn More
Brady™ ToughStripe™ Bodenmarkierungsband
Eine langlebige und widerstandsfähige Lösung zur Markierung von Böden, Gängen, Arbeitszellen und anderen ausgewiesenen Bereichen (Länge 3.5 m/100 ft.)
Marke: Brady™ 104375
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gut sichtbare Bodenmarkierungen verbessern die Sicherheit und Organisation in nahezu jeder industriellen Umgebung
- Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
- Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Geräten und Ausgängen
- Kann problemlos durch eine einzelne Person angebracht werden
Spezifikation
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
ToughStripe BODENKLEBEBÄNDER | |
Grün | |
Klebeband | |
Unsteril | |
115 Gardner-Einheiten | |
0 bis 130 °F | |
0,008 in. | |
100 ft. x 4 in. (30,48 m x 10,2 cm) | |
30.48 m | |
10,2 cm |
TS-101.60-514-GR-RL | |
Naturkautschuk, Permanent | |
Glanz | |
Polyester | |
Zur Kennzeichnung von Gängen, Korridoren, Lagerorten sowie von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen | |
1 Rolle | |
-18 °C bis +54 °C | |
0.201 mm | |
100 ft. (2,01 m) | |
4 in. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ ToughStripe™ Bodenmarkierungsband > Breite: 10.2 cm (4 Zoll); Grün
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur