Learn More
Brady™ Große Hubbell Absperrung von industriellen Steckerverbindungen
Für die meisten schwerindustriellen Steckeranwendungen geeignet
Marke: Brady™ 065968
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In großen und kleinen Ausführungen erhältlich
- Gelb
Spezifikation
Sperrvorrichtung für Clamshell-Stecker | |
Gelb | |
7.00 mm | |
Industrielle Steckeranwendungen | |
120.00 mm | |
Je 1 | |
160,27 mm |
HUBBELL PLUGOUT - LARGE PLUGOUT | |
Polypropylen | |
12,47 x 6,31 x 5,06 in. | |
Für Stecker mit max. 4.5 in. Durchm. Und 10.15 l mit 1.45 in. Netzkabel | |
4 | |
Groß |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Große Hubbell Absperrung von industriellen Steckerverbindungen > Groß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur