Learn More
Miele Professional™ Wasseraufbereitung
Wandarmatur E313 zur manuellen Entnahme von entsalztem Wasser
Marke: Miele Professional™ 3830330
301.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Druckfest bis 10 bar
- Komplett mit Druckschlauch 150 cm
Spezifikation
Schwarz | |
Wandarmatur | |
Kunststoff |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Miele Professional™ Wasseraufbereitung > Wandmontage
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur