Learn More
Brady™ Druckerband für Thermotransferdrucker der Serie 6000, für IP™-Drucker geeignet
Die IP™-druckergeeigneten Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Serie 6000 sind Farbbänder mit hoher Dichte, ausgezeichneter Lösungsmittelbeständigkeit, hoher Wärmebeständigkeit und extremer Kratzfestigkeit.
Marke: Brady™ 065959
Beinhaltet:
- Spindel
Beschreibung
- One-color ribbon for printing a single color onto a label
- R6000 Series Halogen-Free Resin Formulation offers excellent solvent, scratch and heat resistance when printed on the appropriate label material
- Recommended for printing on glossy or very smooth label stocks, such as B-483 Ultra Aggressive Polyester and B-423 Permanent Polyester from Brady™
- Combine Brady label materials with their recommended ribbon series for superior legend performance
Compliance
RoHS-Kompatibilität: Passt zu 2002/95/EC
Spezifikation
RoHS 2002/95/EC | |
Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 6000, schwarz, halogenfrei, für Brady IP-Drucker geeignet | |
Für IP™ geeignet | |
Tintenseite außen | |
IP300- und IP600 Drucker | |
Je 1 | |
984 ft. | |
4,33 in. | |
1 in. |
IP-R6007HF | |
Schwarz | |
Resin | |
Unsteril | |
Spindel | |
299,92 m x 109,9 cm (984 ft. x 4,3 in.) | |
299.92 m | |
11 cm | |
2.54 cm |