Learn More
Brady™ Druckerband für Thermotransferdrucker der Serie 6000, für IP™-Drucker geeignet
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
1 in.
Länge (angloamerikanisch):
984 ft. (2,01 m)
984 ft.
Breite (angloamerikanisch):
2,36 in.
3,27 in.
4,33 in.
Packungsgröße:
1 Stück
300 Meter
Beschreibung
Beinhaltet
- Spindel
- One-color ribbon for printing a single color onto a label
- R6000 Series Halogen-Free Resin Formulation offers excellent solvent, scratch and heat resistance when printed on the appropriate label material
- Recommended for printing on glossy or very smooth label stocks, such as B-483 Ultra Aggressive Polyester and B-423 Permanent Polyester from Brady™
- Combine Brady label materials with their recommended ribbon series for superior legend performance
Compliance
RoHS-Kompatibilität: Passt zu 2002/95/EC
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS 2002/95/EC |
| Klebstofftyp | Non-adhesive |
| Farbe | Schwarz |
| Ausführung | Gloss |
| Format | Label |
| Material | Resin |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | None |
| Produkttyp | Thermal Transfer Printer Label |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |