Learn More
Brady™ Druckerband für Thermotransferdrucker der Serie 6000, für IP™-Drucker geeignet
Die IP™-druckergeeigneten Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Serie 6000 sind Farbbänder mit hoher Dichte, ausgezeichneter Lösungsmittelbeständigkeit, hoher Wärmebeständigkeit und extremer Kratzfestigkeit.
Marke: Brady™ 066202
123.50 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- One-color ribbon for printing a single color onto a label
- R6000 Series Halogen-Free Resin Formulation offers excellent solvent, scratch and heat resistance when printed on the appropriate label material
- Recommended for printing on glossy or very smooth label stocks, such as B-483 Ultra Aggressive Polyester and B-423 Permanent Polyester from Brady™
- Combine Brady label materials with their recommended ribbon series for superior legend performance
Spezifikation
RoHS 2002/95/EC | |
Resin | |
IP300- und IP600 Drucker | |
Je 1 | |
299.92 m x 59.94 mm (984 ft. x 2.36 in.) | |
299.92 m | |
6 cm | |
2.54 cm |
Schwarz | |
Unsteril | |
Spindel | |
984 ft x 2,36 in. | |
984 ft. | |
2,36 in. | |
1 in. |