Learn More
Cole Parmer Flaschen-/Zylinderbürste
Die Cole Parmer Flaschen-/Zylinderbürste eignet sich ideal für die Reinigung von Flaschen, Zylindern und großen Reagenzgläsern
Marke: Cole Parmer 84550-16
Beschreibung
Die Cole Parmer Flaschen-/Zylinderbürste eignet sich ideal für die Reinigung von Flaschen, Zylindern und großen Reagenzgläsern
- Die Spitze mit vollständig radialem Ende sorgt für eine effektive Reinigung und reduziert das Verkratzen von Glas und Kunststoffartikeln.
- Drahtgriff mit Aufhänghaken
Spezifikation
Flaschen-/Zylinderbürsten | |
Draht | |
Schwarz | |
16 in. | |
40,64 cm |
Nylon | |
Vollständig radiales Ende | |
Flaschen, Zylinder, große Reagenzgläser | |
11 in. | |
12/Packung |