Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ TII
Umwandlung von Leitungswasser zu Typ 2 Reinwasser mit dem automatischen und kosteneffizienten TII Wasseraufbereitungssystem.
Marke: Thermo Scientific™ 50132133
Beschreibung
Umwandlung von Leitungswasser zu Typ 2 Reinwasser mit dem automatischen und kosteneffizienten Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII Wasseraufbereitungssystem. Dieses System deckt einen täglichen Bedarf von 20 bis 200 Litern. Die hochleistungsfähige Umkehrosmose-Membran entfernt etwa 98 % der anorganischen Ionen und 99 % aller gelösten organischen Substanzen sowie Mikroorganismen und Partikel.
Mehrfachoptionen für Typ 2-Wasser- Fünf Systemoptionen mit Permeatfluss von 3, 7, 12, 20 oder 40 l/h Zukünftige Aufrüstungen des Systems für mehr Kapazitäten zur Erfüllung steigender Wasseranforderungen Platz sparendes Design ermöglicht die Installation auf der Arbeitsfläche oder die Wandanbringung mit der integrierten Wandhalterung
- Mikroprozessorgesteuert für automatischen Betrieb mit kontinuierlicher Überwachung aller wichtigen Parameter Automatische Rückkehr zum “Betriebsmodus” gewährleistet die Rezirkulation während Stillstandphasen Optionale UV-Lampe verhindert biologische Kontaminierung
- Widerstand/Leitfähigkeit wird auf einem großen beleuchteten Bedienfeld klar angezeigt, das für optimale Sichtbarkeit geneigt werden kann Status des derzeitigen Betriebsmodus zeigt deutlich die Modi “Produktion”, “Standby”, “Reinigung” an Anzeige des Tankbefüllungspegels in % Systemparameter sind zur Verhinderung versehentlicher Änderungen der Sollwerte codegeschützt
- Optionaler Drucker kann an RS-232-Port zur Datenaufzeichnung und Rückverfolgbarkeit angeschlossen werden Zellkonstante von 0,01 cm-1 gewährleistet präzise Leitfähigkeitsmessungen Der Temperaturausgleich bei Leitfähigkeitsmessungen verfügt über eine Genauigkeit von ±0,1°°C (gemäß USP 645)
Spezifikation
99% | |
Pacific TII 40 (UV) | |
20 bis 200 l | |
No | |
7 l/h bei 10 °C | |
10 bis 1 Mohm.cm bei 25 °C | |
< 30ppb | |
1 bis 6 bar | |
< 1μM/mL | |
2 ° bis 35 ° C | |
372mm | |
25kg | |
90 bis 240 V |
0,1 Rate 1.0μS/cm | |
99% | |
3/4 in. NPT | |
funktions | |
Typ 2 | |
No | |
Wasseraufbereitungssystem | |
2 bis 6 bar | |
7 l/h bei 10 °C | |
330mm | |
613mm | |
90/240 V 50/60 Hz | |
50/60Hz |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.