Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Stopfen aus PTFE, Skala
Die Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb-Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit PTFE-Stopfen und Skala eignen sich für Flüssig-Flüssig-Extraktionen verwendet, um die Bestandteile von eine Mischung in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte zu trennen.
98.00 € - 258.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11822662
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04016170 |
1000 ml |
258.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10110551
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04016149 |
250 ml |
202.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11892652
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04016137 |
100 ml |
178.00 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11846164
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04016173 |
2000 ml |
181.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11812662
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04016158 |
500 ml |
136.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11822652
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04016128 |
50 ml |
98.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
- Mit PTFE-Stopfen
- Mit Schraubgewindehalterung
- Mit Skala (ungefähres Volumen/ml)
- Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Polyethylen |