Learn More
JG Finneran Associates™ Flachbodenfläschchen aus Borosilikatglas
Erhältlich in Klar- oder Braunglas Typ 1. JG Finneran Associates™ Flachbodenfläschchen aus Borosilikatglas sind Flachbodenfläschchen mit begrenztem Volumen, die dickere Wände und präzise konische Böden aufweisen. Erhältlich in verschiedenen Größen; viele sind für den Einsatz in Waters WISP™ Autosamplern konzipiert.
13.60 € - 22.45 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatographie |
Enthält | Schnappring |
Anzahl pro Packung | 100 |
Basisausführung | Konisch |
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Marking Spot | Durchmesser (metrisch) Öffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Marking Spot | Durchmesser (metrisch) Öffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10370951
|
JG Finneran Associates™
4100-840A |
Bernsteinfarben | 1 ml | Nein | 8 mm |
14.15 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12327039
|
JG Finneran Associates™
4100M-1232A |
Bernsteinfarben | 2 ml | Weiß | 12 mm |
22.45 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10167360
|
JG Finneran Associates™
4100-1545A |
Bernsteinfarben | 4 ml | Nein | 15 mm |
21.55 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12347039
|
JG Finneran Associates™
4100M-1545A |
Bernsteinfarben | 4 mL | Weiß | 15 mm | ||||
12317039
|
JG Finneran Associates™
4100M-1232 |
Durchsichtig | 2 ml | Weiß | 12 mm |
17.45 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10085470
|
JG Finneran Associates™
4100-1545 |
Durchsichtig | 4 ml | Nein | 15 mm |
18.40 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12337039
|
JG Finneran Associates™
4100M-1545 |
Durchsichtig | 4 mL | Weiß | 15 mm | ||||
12387029
|
JG Finneran Associates™
4100-830 |
Durchsichtig | 0,75 mL | Nein | 8mL |
13.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Erhältlich in klarem oder braunem Borosilikatglas Typ I für einfache Entsorgung
- Die Fläschchen verfügen über dickere Wände für eine sicherere Probenhandhabung
- Flachbodenfläschchen mit begrenztem Volumen
- Der präzise konische Boden ermöglicht eine maximale Probenevakuierung
- Die meisten Größen sind für den Waters WISP™ 96-Positions-Autosampler ausgelegt
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Schnappring | |
Konisch |
Chromatographie | |
100 | |
Schnappring |