Learn More
JG Finneran Associates™ Flachbodenfläschchen aus Borosilikatglas
Erhältlich in Klar- oder Braunglas Typ 1. JG Finneran Associates™ Flachbodenfläschchen aus Borosilikatglas sind Flachbodenfläschchen mit begrenztem Volumen, die dickere Wände und präzise konische Böden aufweisen. Erhältlich in verschiedenen Größen; viele sind für den Einsatz in Waters WISP™ Autosamplern konzipiert.
Marke: JG Finneran Associates™ 4100-1545
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhältlich in klarem oder braunem Borosilikatglas Typ I für einfache Entsorgung
- Die Fläschchen verfügen über dickere Wände für eine sicherere Probenhandhabung
- Flachbodenfläschchen mit begrenztem Volumen
- Der präzise konische Boden ermöglicht eine maximale Probenevakuierung
- Die meisten Größen sind für den Waters WISP™ Autosampler mit 96 Positionen ausgelegt
Spezifikation
15 mm | |
Borosilikatglas | |
Chromatographie | |
100 | |
Schnappring | |
100/Pckg. | |
Waters WISP™ Autosampler mit 96 Positionen |
Durchsichtig | |
4 ml | |
Schnappring | |
Konisch | |
45 mm | |
Nein |