Learn More
Kimble Chase™ Flachbodenfläschchen aus Borosilikatglas
Verwenden Sie Kimble™ Borosilikatglasfläschchen für die Lagerung von trockenen Inhalten.
Marke: Kimble Chase™ 60931-12
245.34 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.10000kg
Beschreibung
Verwenden Sie Kimble™ Borosilikatglasfläschchen für die Lagerung von trockenen Inhalten.
- Gerade Seitenwände
- Transparentes N-51A Borosilikatglas
- Ohne Verschlusskappen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas (Typ 1) | |
35 mm | |
Ja |
2 ml | |
Ideal für die Lagerung trockener Produkte | |
Shell-Röhrchen |