Learn More
Kimble Chase™ Flachbodenfläschchen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. p-8003560
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
16 ml
Packungsgröße:
144 Stück
1440 Stück
576 Stück
Artikelnummer. 11873133
Marke: Kimble Chase™ 6093112
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie Kimble™ Borosilikatglasfläschchen für die Lagerung von trockenen Inhalten.
  • Gerade Seitenwände
  • Transparentes N-51A Borosilikatglas
  • Ohne Verschlusskappen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Kapazität (metrisch) 2 ml
Material Borosilikatglas (Typ 1)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Lagerung trockener Produkte
Höhe (metrisch) 35 mm
Typ Shell-Röhrchen
Graduated Ja