Learn More
Fisherbrand™ Potter-Elvehjem-Homogenisator aus Borosilikatglas
Speziell für die Arbeit mit weicherem Gewebe entwickelt. Fisherbrand™ Potter-Elvehjem-Homogenisatoren sind aus langlebigem Borosilikatglas hergestellt.
89.05 € - 123.00 €
Spezifikation
Abstand (metrisch) | 0.076 – 0.126 mm |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | Borosilikatglas |
Produkttyp | Homogenisatoren |
Länge (metrisch) Stößel | 250 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15321331
|
Fisherbrand™
22010F |
55 ml |
121.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15311331
|
Fisherbrand™
22009F |
30 ml |
89.05 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15301331
|
Fisherbrand™
22008F |
15 ml |
123.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15391321
|
Fisherbrand™
22007F |
10 ml |
104.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15381321
|
Fisherbrand™
22006F |
5 ml |
114.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Vollständig autoklavierbar
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
- Spiel zwischen Stößel und Mörser 0.076 bis 0.126 mm
- Gefertigt aus präzisionsgebohrtem Glas mit PTFE-Stößel
- Ausgestattet mit einer Edelstahlstange für den Einsatz mit einem Elektromotor
- Optionaler Edelstahlgriff zum manuellen Schleifen ist separat erhältlich (Herst.-Nr. 20310)
Spezifikation
0.076 – 0.126 mm | |
Borosilikatglas | |
250 mm |
Ja | |
Homogenisatoren |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Potter-Elvehjem-Homogenisator aus Borosilikatglas