Learn More
Karl Hecht™ Erlenmeyerkolben, graduiert, Enghals
Konische Flasche mit flachem Boden, gut geeignet zum Mischen durch Verwirbeln. Karl Hecht™ graduierte Enghals-Erlenmeyerkolben bestehen aus langlebigem Duran Borosilikatglas 3.3.
Marke: Karl Hecht™ 41940130
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus langlebigem Borosilikatglas 3.3
- Graduiert.
- Enghals.
Spezifikation
DIN ISO 1773 | |
34 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Enghals |
79 mm | |
200 ml | |
131 mm | |
Ja |