missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Erlenmeyerkolben, graduiert, Enghals
Konische Flasche mit flachem Boden, gut geeignet zum Mischen durch Verwirbeln. Karl Hecht™ graduierte Enghals-Erlenmeyerkolben bestehen aus langlebigem Duran Borosilikatglas 3.3.
Marke: Karl Hecht™ 41940112
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Aus langlebigem Borosilikatglas 3.3
- Graduiert.
- Enghals.
Spezifikation
DIN ISO 1773 | |
22 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Eng |
42 mm | |
25 ml | |
75 mm | |
Ja |