Learn More
Karl Hecht™ Erlenmeyerkolben, graduiert, Enghals
Konische Flasche mit flachem Boden, gut geeignet zum Mischen durch Verwirbeln. Karl Hecht™ graduierte Enghals-Erlenmeyerkolben bestehen aus langlebigem Duran Borosilikatglas 3.3.
Marke: Karl Hecht™ 11940/2000
Weitere Details : net-weight : 0.10000kg
Beschreibung
- Aus langlebigem Borosilikatglas 3.3
- Graduiert.
- Enghals.
Spezifikation
DIN ISO 1773 | |
50 mm | |
2000 mL | |
280 mm | |
Yes |
166 mm | |
50 mm | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Narrow | |
166 mm |