Learn More
Witeg™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas
Messen Sie das Volumen von Flüssigkeiten im Labor mit den Witeg™ bernsteinfarbenen Glaszylindern mit Graduierung und Ausguss.
Marke: Witeg™ 3 707 025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Braunglas
- Mit Ausguss
- Graduiert
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
B | |
Messzylinder | |
250 ml | |
5 ml |
Braun | |
DIN EN ISO 4788 | |
±2 ml | |
Borosilikatglas | |
5 ml |