Learn More
Witeg™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas
Messen Sie das Volumen von Flüssigkeiten im Labor mit den Witeg™ bernsteinfarbenen Glaszylindern mit Graduierung und Ausguss.
9.15 € - 277.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Tolerance Metric | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Tolerance Metric | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10134444
|
Witeg™
3 707 005 |
50 ml | 2 ml | ±1 ml |
13.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10256644
|
Witeg™
3 707 025 |
250 ml | 5 ml | ±2 ml |
19.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10452315
|
Witeg™
3 707 050 |
500 ml | 10 ml | ±5 ml |
277.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10566014
|
Witeg™
3 707 100 |
1000 ml | 20 ml | ±10 ml |
52.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10246644
|
Witeg™
3 707 010 |
100 ml | 2 ml | ±1 ml |
17.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10298012
|
Witeg™
3 705 010 |
100 ml | 1 ml | ±1 ml |
9.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10358354
|
Witeg™
3 715 010 |
100 ml | 1 ml | ± 0,5 ml |
104.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Braunglas
- Mit Ausguss
- Graduiert
Spezifikation
DIN EN ISO 4788 | |
Borosilikatglas |