Learn More
Fisherbrand™ Universal einsetzbarer Homogenisator aus Borosilikatglas
Für den Einsatz in der Anfangsphase der Probenvorbereitung zum Zersetzen und Aufspalten einer Reihe von Materialien wie tierischem oder pflanzlichem Gewebe, Lebensmitteln und Erde. Fisherbrand™ Universal-Homogenisiermörser sind Gewebezerkleinerer aus langlebigem Borosilikatglas.
89.70 € - 113.00 €
Spezifikation
Abstand (metrisch) | 0.152 – 0.254 mm |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | Borosilikatglas |
Produkttyp | Homogenisatoren |
Stößelmaterial | Glas |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15351321
|
Fisherbrand™
22003F |
15 ml |
95.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15371321
|
Fisherbrand™
22005F |
55 ml |
113.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15321321
|
Fisherbrand™
22001F |
5 ml |
109.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15331321
|
Fisherbrand™
22002F |
10 ml |
89.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15361321
|
Fisherbrand™
22004F |
30 ml |
113.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
- Zur Verwendung mit Fisherbrand Homogenisierstößeln aus Borosilikatglas
Spezifikation
0.152 – 0.254 mm | |
Borosilikatglas | |
Glas |
Ja | |
Homogenisatoren |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal einsetzbarer Homogenisator aus Borosilikatglas