Learn More
Fisherbrand™ Universal einsetzbarer Homogenisator aus Borosilikatglas
Für den Einsatz in der Anfangsphase der Probenvorbereitung zum Zersetzen und Aufspalten einer Reihe von Materialien wie tierischem oder pflanzlichem Gewebe, Lebensmitteln und Erde. Fisherbrand™ Universal-Homogenisiermörser sind Gewebezerkleinerer aus langlebigem Borosilikatglas.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15371321
  • 106.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
  • Zur Verwendung mit Fisherbrand Homogenisierstößeln aus Borosilikatglas
Spezifikation
Spezifikation
0.152 – 0.254 mm
55 ml
Homogenisatoren
295 mm
Ja
Borosilikatglas
125 mm
Glas