Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gasspülflaschen nach Drechsel mit Filterscheibe
Eine kostengünstige, aber wirksame Methode zum Waschen oder Trocknen von Gasen. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Gasspülflaschen-Aufsätze nach Drechsel mit Filterscheibe bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
83.16 € - 183.38 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Typ | Gaswaschflasche mit Filterscheibe |
Enthält | Filterscheibe |
Standard-Konusverbindung | NS 29/32 |
Zertifizierung/Konformität | DIN 12596 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11896194
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05510137 |
100 ml | 1 |
84.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11846084
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05510170 |
1000 ml | 1 |
132.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10211711
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05510049 |
250 ml | 0 |
85.97 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11866164
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05510158 |
500 ml | 1 |
183.38 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11846104
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05510149 |
250 ml | 1 |
83.16 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Gemäß DIN 12596, komplett mit Kopf
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Filterscheibe | |
DIN 12596 |
Gaswaschflasche mit Filterscheibe | |
NS 29/32 | |
1/Packung |