Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gasspülflaschen nach Drechsel mit Filterscheibe
Eine kostengünstige, aber wirksame Methode zum Waschen oder Trocknen von Gasen. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Gasspülflaschen-Aufsätze nach Drechsel mit Filterscheibe bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05510149
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN 12596, komplett mit Kopf
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
250 ml | |
Gaswaschflasche mit Fritteneinsatz | |
1 | |
DIN 12596 |
Borosilikatglas | |
Filterscheibe | |
NS 29/32 | |
1 Packung |