Learn More
Quickfit™ Aufschlussröhrchen aus Borosilikatglas
Für den Einsatz mit Blockheizgeräten konzipiert
91.80 € - 580.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Verdauröhrchen mit Buchse |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12425426
|
Quickfit
TJ15/16/1 |
16 mm | 145 mm |
91.80 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12435426
|
Quickfit
TJ250/42/6 |
42 mm | 300 mm |
220.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15597990
|
Quickfit
TJ75/26/3 |
26 mm | 255 mm |
580.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15587990
|
Quickfit
TJ100/26/3 |
26 mm | 300 mm |
580.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Mit Quickfit Präzisionsschliffbuchse zur Aufnahme von Luftkondensatoren
- Aus Borosilikatglas für höchste chemische und thermische Beständigkeit
Spezifikation
Verdauröhrchen mit Buchse | |
Borosilikatglas |