Learn More
Quickfit™ Aufschlussröhrchen aus Borosilikatglas
Für den Einsatz mit Blockheizgeräten konzipiert
Marke: Quickfit TJ75/26/3
551.00 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: 4 x Packung mit 5 Stück
Beschreibung
- Mit Quickfit Präzisionsschliffbuchse zur Aufnahme von Luftkondensatoren
- Aus Borosilikatglas für höchste chemische und thermische Beständigkeit
Spezifikation
Verdauröhrchen mit Buchse | |
26 mm | |
4 Packungen mit je 5 Stück |
Borosilikatglas (3.3) | |
255 mm |