Learn More
BINDER™ Räumliche Temperatur- und Feuchtemessung 27-1 Messpunkte
Räumliche Temperaturmessung 27 Messpunkte Temperatur und ein Messpunkt Feuchte - inklusive Zertifikat, 27 Messpunkte Temperatur und ein Messpunkt Feuchte in Nutzraummitte, bei 25 °C / 60 % r.F. oder bei einem vorgegebenen Wertepaar
Marke: BINDER™ DL30-0327
Beschreibung
- Inklusive Zertifikat
- Feuchtigkeitsmesspunkt in der Mitte der Kammer
- Bei 25 °C, 60 % RF oder angegebenen Werten
Spezifikation
BINDER Schränke Serien MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT | |
Temperatur und Feuchtigkeit 27 Messpunkte | |
Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung |
Temperaturmessung an 27 Temperaturmessstellen und 1 Feuchtemessstelle – mit Zertifikat, 27 Temperaturmessstellen und 1 Feuchtemessstelle in der Mitte des Schranks, bei 25°C/60 % rF oder (bei vorgegebenen Werten – bei Serien MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT) | |
Kalibrierungszertifikat |