Learn More
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12892094
|
Pyrex
3396/02AS |
Automatische Bürette mit Schellbach Streifen | 10 ml |
241.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12872094
|
Pyrex
3296/04AS |
Automatische Bürette | 25 mL |
223.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12802104
|
Pyrex
3396/04AS |
Automatische Bürette mit Schellbach Streifen | 25 mL |
253.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12812104
|
Pyrex
3396/06AS |
Automatische Bürette mit Schellbach Streifen | 50 mL |
263.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12882094
|
Pyrex
3296/06AS |
Automatische Bürette | 50 mL |
255.84 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Mit automatischer Nullpunkt-Funktion
- Einfache Bedienung - Zum Befüllen der Büretten einen leichten positiven Druck auf den unteren Seitenhals ausüben - Um Null einzustellen, den Druck lösen, damit überschüssige Flüssigkeit zurück in die Flasche gesaugt werden kann
- Büretten aus chemisch beständigem Pyrex™-Borosilikatglas
- Skala in weißem Einbrennlack
- Absperrhahn aus PTFE mit 1.5 mm-Bohrung
- Zubehör ist separat erhältlich: Glasbehälter (3297/12) und Gummiblaskugel (3297/14AS)
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Automatische Bürette aus Borosilikatglas