Learn More
Automatische Bürette aus Borosilikatglas
Marke: Pyrex 3296/04AS
205.20 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18000kg
Beschreibung
- Mit automatischer Nullpunkt-Funktion
- Einfache Bedienung - Zum Befüllen der Büretten einen leichten positiven Druck auf den unteren Seitenhals ausüben - Um Null einzustellen, den Druck lösen, damit überschüssige Flüssigkeit zurück in die Flasche gesaugt werden kann
- Büretten aus chemisch beständigem Pyrex™-Borosilikatglas
- Skala in weißem Einbrennlack
- Absperrhahn aus PTFE mit 1,5 mm-Bohrung
- Das folgende Zubehör ist separat erhältlich: Glas-Reservoir (3297/12) und Gummi-Bloowing-Ball für Auto-Büretten Klasse AS (3297/14AS)
Spezifikation
Automatische Bürette | |
25 mL |