Learn More
Bor-Standard-Metalllösung 1000 ppm, für AAS, Lösung wässrig, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Menge | 100 mL |
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssig |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bor-Standard-Metalllösung 1000 ppm, für AAS, Lösung wässrig, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur