Learn More
Boroxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10628894
Boroxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10628894
5 kg, Kunststoff-Fass
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10628894
Marke: Thermo Scientific Acros 206300050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-86-2
Summenformel B2O3
Molekulargewicht (g/mol) 69.62
MDL-Nummer MFCD00011315
InChI-Schlüssel JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500gMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 518682
ChEBI CHEBI:30163
IUPAC-Name Oxo[(oxoboranyl)oxy]Boran
SMILES O=BOB=O
Spezifikation
Siedepunkt 1860.0°C
Chemischer Name oder Material Boron oxide
Schmelzpunkt 450.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel B2O3
Fieser 01,673; 02,32; 03,33; 09,1349
Merck Index 15,1348
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 36g/L (25°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in alcohol,glycerol and acids
Formelmasse 69.61
Reinheit (%) 98%
Verpackung Kunststoff-Fass
Relative Dichte 2.46
Dichte 2.4600g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466861 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2024 Catalog Number206300050,206300010
ChargennummerA0461815 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog Number206300050,206300010
ChargennummerA0459961 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2024 Catalog Number206300050,206300250,206300010
ChargennummerA0456988 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2023 Catalog Number206300050,206300250,206300010
ChargennummerA0455944 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/08/2023 Catalog Number206300050,206300250,206300010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Boroxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >