Learn More
Boroxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15169233 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15169233
Marke: Thermo Scientific Acros 206300250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1303-86-2 | B2O3 | 69.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-86-2
Summenformel B2O3
Molekulargewicht (g/mol) 69.62
MDL-Nummer MFCD00011315
InChI-Schlüssel JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
PubChem CID 518682
ChEBI CHEBI:30163
IUPAC-Name Oxo[(oxoboranyl)oxy]Boran
SMILES O=BOB=O
Spezifikation
Siedepunkt 1860.0°C
Chemischer Name oder Material Boron oxide
Schmelzpunkt 450.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 kg
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel B2O3
Fieser 01,673; 02,32; 03,33; 09,1349
Merck Index 15,1348
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 36g/L (25°C). Other solubilities: soluble in hot water, soluble in alcohol, glycerol and acids
Formelmasse 69.61
Reinheit (%) 98%
Verpackung Fibertrommel
Relative Dichte 2.46
Dichte 2.4600g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.