Learn More
Cole-Parmer™ BoPET XRF Window Film
Thin window film for XRF liquid sample cups.
169.00 € - 270.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | RFA-Spektrometer |
---|---|
Typ | Fensterfolie |
Material | Mylar |
Produktcode | Marke | Dicke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dicke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15360562
|
Cole-Parmer™
3517 |
0,25 mil | Fensterfolien-Rolle |
169.00 €
1 Rollen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
15300572
|
Cole-Parmer™
3518 |
0,25 mil | 2.5 in. Window Film Circles | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Heat resistant up to 100°C (212°F).
- Unusually strong for its thickness.
- Compatible with X-Cell™ sample cups.
- Available in 0.12 mil (3 μm) and 0.25 mil (6 μm) thickness.
- Cole-Parmer™ XRF window film serves as the sample window over our X-Cell sample cups, allowing for uniform transmission of x-rays while effectively containing the liquid sample.
- BoPET film is heat resistant up to 100°C (212°F).
- Unusually strong for its thickness, it is resistant to organic chemicals but vulnerable to strong acids and bases.
- It may contain trace levels (ppm) of Ca, P, Fe, Cu, Zn, or Sb.
Bestellinformation
Available in a variety of materials, each resistant to a range of chemicals. All sizes are compatible with X-Cell sample cups.
Spezifikation
RFA-Spektrometer | |
Fensterfolie | |
Mylar |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ BoPET XRF Window Film