Learn More
Cole-Parmer™ BoPET XRF Window Film
Artikelnummer. 15360562 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Dicke:
0,25 mil
Typ:
Fensterfolie
Packungsgröße:
1 Rollen
500 Bögen
Artikelnummer. 15360562
Marke: Cole-Parmer™ 3517
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Thin window film for XRF liquid sample cups.
  • Weniger Leckagen, die das Spektralphotometer beschädigen könnten
Bestellinformation
Available in a variety of materials, each resistant to a range of chemicals. All sizes are compatible with X-Cell sample cups.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) RFA-Spektrometer
Typ Fensterfolie
Beschreibung Fensterfolien-Rolle
Abmessungen (L x B) 300 ft. x 2,87 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abdeckung der Probe
Länge (angloamerikanisch) 300 ft.
Länge (metrisch) 91,4 m
Material Mylar
Breite (angloamerikanisch) 2.87 Zoll
Menge 1 Rolle
Dicke 0,25 mil
Breite (metrisch) 7,28 cm