Learn More
Bohlender™ BOLA™ Thermoelement K mit SMP-Stecker
Thermoelement K mit SMP-Stecker
232.00 € - 249.00 €
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen | 8 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17197564
|
Bohlender™
P1860-20 |
300 mm (insgesamt 340 mm) | 12 in. |
232.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17107574
|
Bohlender™
P1860-25 |
500 mm (insgesamt 560 mm) | 20 in. |
249.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Thermoelement K (Ni Cr + Ni) in einem mit PTFE ummantelten Edelstahlrohr (1.4571)
- Fühler Ø 8 mm, mit angespitztem Fühlerende, Fallschutzring Ø 12 mm
- Der Anschluss erfolgt durch ein grünes PFA-überzogenes Kabel (1,5 m lang) mit montiertem SMP-Stecker
- Typische Ansprechzeiten: T 50: ca. 25 s, T 90: ca. 59 s
Spezifikation
Edelstahl | |
8 mm |