Learn More
Bohlender™ BOLA™ Thermoelement K mit SMP-Stecker
Thermoelement K mit SMP-Stecker
Marke: Bohlender™ P1860-25
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Thermoelement K (Ni Cr + Ni) in einem PTFE-ummantelten Edelstahlrohr
- Temperaturfühler mit spitzem Ende
- Ringdurchmesser der Manschette: 12 mm
- Mit grünem PFA-beschichtetem Kabel (Länge: 1,5 m) und SMP-Verbindungsstück
- Typische Reaktionszeiten: T 50: ca. 25 s, T 90: ca. 59 s.
Spezifikation
Edelstahl | |
20 in. | |
500 mm (insgesamt 560 mm) | |
8 mm |