Learn More
Bohlender™ BOLA™ Rührwellen für Magnet-Rührkupplungen
Rührwellen für Magnet-Rührkupplungen.
107.06 € - 187.62 €
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle | 0,39 in. |
---|---|
Durchmesser (metrisch) Welle | 10 mm |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10339063
|
Bohlender™
C492-16 |
400 mm | 16 in. |
107.06 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10026685
|
Bohlender™
C492-24 |
600 mm | 24 in. |
187.62 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Geschliffene und polierte Borosilikat-Glaswelle mit integrierten Ansen-kungen zur Aufnahme der 3 Madenschrauben des Rotors der Magnet-Rührkupplung, durch die die Rührwelle im Rotor sicher gehalten und mit optimaler Kraftübertragung angetrieben wird
Spezifikation
0,39 in. | |
10 mm | |
Borosilikatglas |