Learn More
Bohlender™ BOLA™ Rührwellen für Magnet-Rührkupplungen
Rührwellen für Magnet-Rührkupplungen.
Marke:  Bohlender™ C492-24
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10026685
  • 187.62 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geschliffene und polierte Borosilikatrührwelle
  • Integrierte Gegenbohrungen für die drei Gewindebolzen vom Rotor der BOLA™ Magnetrührkupplung
Spezifikation
Spezifikation
0,39 in.
24 in.
Borosilikatglas
10 mm
600 mm