Learn More
Bohlender™ BOLA™ Ersatz-Quetschkeilringe
Ersatz-Quetschkeilringe PTFE.
12.00 € - 47.00 €
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17177194
|
Bohlender™
D502-04 |
M 18 x 2 | 8 mm |
22.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17187194
|
Bohlender™
D502-05 |
M 18 x 2 | 9,52 mm |
31.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17197194
|
Bohlender™
D502-06 |
M 18 x 2 | 10 mm |
12.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17107204
|
Bohlender™
D502-07 |
M 28 x 2 | 12 mm |
29.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17137204
|
Bohlender™
D502-51 |
M 28 x 2 | 12,7 mm | N/A | |||||
17117204
|
Bohlender™
D502-08 |
M 28 x 2 | 14 mm |
28.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17127204
|
Bohlender™
D502-09 |
M 28 x 2 | 16 mm |
47.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aus PTFE
- Zweiteiliges Set mit einem Klemmring und einem Quetschkeilring
Spezifikation
PTFE | |
Ein konischer Ring, ein V-Ring |